Principaux documents
SLW3151/04
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 5 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3151/04
5 EA
65,30 €
65,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
65,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
65,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex flask
Joint
joint ST/NS neck10/19
Caractéristiques
class A USP/ISO/DIN tolerances
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 3151/04
H totale
70 mm
Capacité
5 mL
Description générale
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.