Principaux documents
SLW2145/06M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 80 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 2145/06M
10 EA
427,00 €
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
427,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
427,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Description
fits filter diam. 90 - 150 mm
Caractéristiques
long stem
Fabricant/nom de marque
2145/06M
SciLabware
Diam. du filtre
90—150 mm
L de la tige
150 mm
D.E. de la tige
8 mm
D.E. de la partie supérieure
80 mm
Description générale
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.