Principaux documents
SLW1626/10M
Pyrex® Test tubes, without rim, heavy wall
capacity 15 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1626/10M
100 EA
171,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
171,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1626/10M
D.E. × L
16 mm × 125 mm
Capacité
15 mL
Diam. du tube
16 mm
Épaisseur de la paroi
1.8 mm
Description générale
  • Conforms to ISO 4142
  • Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.