SLW1450/14D
Pyrex® Evaporating dish
600 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1450/14D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat base
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1450/14D
Hauteur
80 mm
Diamètre
140 mm
Diam. de la boîte/de la coupelle
140 mm
Capacité
600 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.