SLW1450/10D
Pyrex® Evaporating dish
320 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1450/10D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat base
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1450/10D
Hauteur
65 mm
Diamètre
115 mm
Diam. de la boîte/de la coupelle
115 mm
Capacité
320 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.