Principaux documents
SLW1132/14
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
joint: 24/29, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1132/14
10 EA
292,00 €
292,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
292,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
292,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Joint
joint neck24/29
joint: 24/29
Description
ground joint
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1132/14
Capacité
250 mL
Diamètre
85 mm
Description générale
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited