Principaux documents
SLW1060/06D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 50 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1060/06D
10 EA
176,00 €
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
176,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121801
Nomenclature NACRES :
NB.43
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 10
Fabricant/nom de marque
1060/06D
SciLabware
Diamètre nominal
50 mm
Description générale
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Caractéristiques et avantages
  • Complies with DIN 12341
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Heat resistant
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.