Principaux documents
SLW1003-2L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
2000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1003-2L
4 EA
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
189,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.17
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
white graduation
Caractéristiques
graduated
heavy duty
Fabricant/nom de marque
1003-2L
SciLabware
H × Diam.
179 mm × 131 mm
Capacité
2000 mL
Description générale
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.