Principaux documents
SIK7913-10
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
250 MG
172,00 €
1 G
491,00 €
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
172,00 €
1 G
491,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9O9P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Chaîne SMILES 
[P](=O)(O)(O)c1cc(cc(c1)[P](=O)(O)O)[P](=O)(O)O
Clé InChI
OARRIBWWCWLELO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable