Documents
SIK7710-10
Sigma-Aldrich
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H26N3O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.33
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Application
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable