SIK7706-10
1-Methyl-3-(dodecylphosphonic acid)imidazolium bromide
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Application
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable