Documents
SIK7112-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6F13O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.08
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
Clé InChI
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Application
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable