Principaux documents
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
250 MG
247,00 €
1 G
706,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
247,00 €
1 G
706,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Chaîne SMILES 
Sc1c(cc(c(c1)C(=O)O)S)C(=O)O
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable