Principaux documents
S983594
DINITRODIBENZO-18-CROWN-6
AldrichCPR
S983594-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S983594-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.406
Numéro MDL:
158,00 €