Principaux documents
S974668
AR-G20 BENZO(C)PHENANTHRENE-6-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S974668-10MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S974668-10MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.306
Numéro MDL:
142,00 €