Principaux documents
S973807
AR-E36 8-METHYLBENZ(A)ANTHRACENE
AldrichCPR
10MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.323
Numéro MDL:
160,00 €