Principaux documents
S974021
AR-E63 6,8-DIMETHYLBENZ(A)ANTHRACENE
AldrichCPR
10MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.351
Numéro MDL:
70,50 €