Principaux documents
S961973
TANGHININ
AldrichCPR
S961973-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S961973-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C32H46O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.717
Numéro MDL:
158,00 €