Principaux documents
S960101
GALACTONIC ACID, CADMIUM SALT
AldrichCPR
S960101-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S960101-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H22CdO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.701
Numéro MDL:
158,00 €