Principaux documents
S960098
D-GALACTONIC ACID, CALCIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22CaO14
Poids moléculaire :
430.381
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.