Principaux documents
S954365
BIS(2-(METHOXYCARBONYL)PHENYL) CARBONATE
AldrichCPR
S954365-5MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S954365-5MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.297
Numéro MDL:
70,50 €