Key Documents
S946192
2,2-DICHLORO-2-PHENYL-4'-(TRICHLOROMETHYL)ACETOPHENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9Cl5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.503
Numéro MDL:
Autres remarques