Principaux documents
S943487
5-(ANILINOMETHYLENE)BARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.213
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique