Principaux documents
S943096
ALPHA,ALPHA'-DIBROMO-2,5-DICHLORO-P-XYLENE
AldrichCPR
S943096-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S943096-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6Br2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.851
Numéro MDL:
158,00 €