Principaux documents
S941964
3-CHLORO-2-(P-TOLYLTHIO)ANILINE
AldrichCPR
50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H12ClNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.764
Numéro MDL:
178,00 €