Principaux documents
S940429
3,4,5-TRIBROMO-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
S940429-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S940429-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3HBr3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.767
Numéro MDL:
178,00 €