Principaux documents
S939072
XYLITOL PENTABENZOATE
AldrichCPR
S939072-50MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S939072-50MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C40H32O10
Poids moléculaire :
672.695
Numéro MDL:
70,50 €