Principaux documents
S931446
BIS(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) OXALATE
AldrichCPR
S931446-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S931446-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H4Cl6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.904
Numéro MDL:
178,00 €