Principaux documents
S931039
7-ACETAMIDO-1-ETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-2,2,4-TRIMETHYLQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.382
Numéro MDL:
Autres remarques