Principaux documents
S915416
2-(5-NITRO-1-IMIDAZOLYL)-1-ETHANOL
AldrichCPR
S915416-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S915416-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H7N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.13
Numéro MDL:
158,00 €