Principaux documents
S907332
9-BROMO-10-METHYLANTHRACENE
AldrichCPR
S907332-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S907332-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.159
Numéro MDL:
158,00 €