Principaux documents
S896357
N-BENZYLIDENE-4-ETHYLANILINE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.294
Numéro MDL:
29,20 €