Principaux documents
S889245
1,4-PHENYLENE BIS(CHLOROFORMATE)
AldrichCPR
S889245-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S889245-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H4Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.025
Numéro MDL:
178,00 €