Principaux documents
S888958
2-ACETAMIDO-3-(BENZYLSELENO)-3-METHYLBUTYRIC ACID
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO3Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.272
Numéro MDL:
29,20 €