Principaux documents
S882321
(4-PENTEN-1-YL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S882321-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S882321-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H24BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.326
Numéro MDL:
158,00 €