Principaux documents
S878847
2,6-BIS(4-ACETAMIDOBENZYLIDENE)-1-CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.47
Numéro MDL:
29,20 €