Principaux documents
S876100
2-(ALLYLTHIOETHYL)-6,6-DIMETHYLBICYCLO(3.1.1)HEPT-2-ENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.395
Numéro MDL:
Autres remarques