Documents
S867284
1-(2-CHLORO-5-NITROPHENYL)-3-(4-FLUORO-3-NITROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8F2N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.229
Numéro MDL:
Autres remarques