Key Documents
S865036
N-NITROSO-N-(TRIMETHYLSILYLMETHYL)-P-TOLUENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18N2O3SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.428
Numéro MDL:
Autres remarques