Principaux documents
S83748
METHYL 2-(BENZOYLAMINO)-2-DEOXY-3,4,6-TRIS-O-(METHYLSULFONYL)-BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H25NO12S3
Poids moléculaire :
531.58
Numéro MDL:
Autres remarques