Principaux documents
S817740
4,4'-DIMETHYLAZOBENZENE
AldrichCPR
S817740-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S817740-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.281
Numéro MDL:
158,00 €