Principaux documents
S808318
2-METHYL-3-PHENYLSUCCINIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.216
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.