Principaux documents
S807192
4-BIPHENYLYL PHENYL SULFIDE
AldrichCPR
S807192-50MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S807192-50MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H14S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.376
Numéro MDL:
160,00 €