Principaux documents
S792535
(+/-)-METHYL ALPHA-CHLOROPHENYLACETATE
AldrichCPR
S792535-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S792535-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.624
Numéro MDL:
29,20 €