Principaux documents
S792004
1,3-DIMETHOXY-2,4,6-TRINITROBENZENE
AldrichCPR
S792004-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S792004-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H7N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.16
Numéro MDL:
178,00 €