Principaux documents
S787590
ALOIN
AldrichCPR
S787590-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S787590-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H22O9
Poids moléculaire :
418.404
Numéro MDL:
158,00 €