Principaux documents
S333786
(1-CHLORO-3-PHENYLPROPYL)BENZENE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.74
Numéro MDL:
29,20 €