Principaux documents
S787434
O-(2,4-DINITROPHENYL)-L-TYROSINE MONOHYDRATE
AldrichCPR
S787434-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S787434-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.302
Numéro MDL:
29,20 €