Principaux documents
S787213
DL-ASPARTIC ACID DIMETHYL ESTER HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S787213-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S787213-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H12ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.62
Numéro MDL:
178,00 €