Principaux documents
S786446
N,N'-BIS(2,4-DINITROPHENYL)-L-CYSTINE
AldrichCPR
S786446-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S786446-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N6O12S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
572.48
Numéro MDL:
29,20 €